CLS430183
Flaconi per coltura cellulare Erlenmeyer Corning®
250 mL Erlenmeyer Flask w/ Flat Cap, polycarbonate, sterile, 50/cs
Sinonimo/i:
Corning Erlenmeyer flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
About This Item
Materiali
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
flat cap
polypropylene cap (Easy-Grip flat)
wide-mouth
wide-mouth neck
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
disposable
graduations 25 mL
no baffles
Confezionamento
pack of 1
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 430183
Capacità pallone
250 mL
Diam. collo
31 mm
Compatibilità
suitable for (shaker culture applications)
Descrizione generale
I flaconi per coltura Erlenmeyer Corning in policarbonato a fondo piatto sono contenitori sterili monouso ideali per tutte le applicazioni di coltura che richiedono lo scuotimento, oltre che per la manipolazione e la conservazione di liquidi. Come tutti i flaconi Corning, sono certificati apirogeni e sterili.
I flaconi Erlenmeyer da 125 mL a 1 L sono disponibili con i tappi Plug Seal standard a due posizioni o con i tappi filtrati dotati di sfiato. I flaconi da 2 L e 3 L sono disponibili con i tappi dotati di sfiato.
- Prodotti con policarbonato otticamente chiaro
- Ideali per le applicazioni di coltura che richiedono lo scuotimento
- Tappo piatto utilizzato per assicurare la tenuta ermetica dei liquidi. Tappo di facile presa più ergonomico
- Sterilizzati mediante irradiazione gamma e certificati apirogeni
Caratteristiche e vantaggi
- Struttura in policarbonato: il materiale di classe VI USP fornisce un′eccellente chiarezza ottica e resistenza meccanica
- A differenza del PETG, i flaconi non si deformano durante l′autoclavaggio dei terreni di coltura o la sanificazione degli scarti
- A differenza del vetro, i flaconi non si rompono in caso di caduta
Maggiore affidabilità:
- Graduazioni in rilievo per una maggiore accuratezza
- Opzione con tappo dotato di sfiato per consentire il costante scambio di gas, assicurando la sterilità e prevenendo le fuoriuscite
- Confezione individuale sterilizzata mediante irradiazione
- Tutti i flaconi offrono il più elevato livello di assicurazione della sterilità (SAL), pari a 10-6.
- Certificato apirogeno
- Privo di RNasi e DNasi