CLS356660
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
well size 384 wells, flat bottom clear white wells, lid
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear white wells
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356660
Dimensione pozzetto
384 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1