CA46
95010509, human blood, Lymphoblast
About This Item
Prodotti consigliati
product name
CA46, 95010509
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Expresses surface Immunoglobulin M (IgM) (kappa)and secretes Immunoglobulin M (IgM) which does not bind to protein A.
Recettori
Surface Immunoglobulin M (IgM) (kappa)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture