Documenti fondamentali
IgH-2
90030804, lizard cardiovascular , Epithelial-like
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
IgH-2, 90030804
Origine biologica
lizard cardiovascular
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 34
Morfologia
Epithelial-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Iguana heart
Descrizione della linea cellulare
From the heart of a normal immature male Iguana. Cells can support the replication of herpes simplex, PRV, vaccinia and Iguana viruses at 36°C. The only reported reptilian line to be established and serially propagated at an incubation temperature as high as 36°C.
Applicazioni
Virus replication studies: HSV, PRV, vaccinia and Iguana viruses
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 36°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)