C6992
Anti-CENP-A (C-terminal) antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CenH3, Anti-Centromere Protein A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 17 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293 cells expressing human CENP-A
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CENPA(1058)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3