C0230
Monoclonal Anti-m/μ Calpain, Small Subunit antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 28F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
28F3, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen 28-30 kDa
Reattività contro le specie
bovine, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:5,000 using normal human fibroblasts or MDBK cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAPNS1(826) , CAPNS2(84290)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)