AMAB91849
Anti-GSPT1 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13332, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
eRF3a,ETF3A,GST1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL13332, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG2a
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GSPT1(2935)
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)