A3861
Anti-Palladin (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PALLD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~140 kDa (another band at 90 kDa)
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 10-20 μL using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 1:250-1:500 using human HeLa cells
western blot: 1:250-1:500 using whole extracts of human HeLa cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PALLD(23022)
mouse ... Palld(72333)
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)