278A-1
Lysozyme Rabbit Polyclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
Ig fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (278A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (278A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (278A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (278A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (278A-18)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque™
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Controllo
tonsil
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
IVD | IVD | IVD | RUO |