13067C
Bovine Calf Serum
Australia origin, γ-irradiated by SER-TAIN™ process, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Calf Serum
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine (calf)
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile-filtered
Composizione
Hemoglobin, ≤35 mg/dL
Origine
Australia origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤50 EU/mL Endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Metodo analitico
WGK 3