424641
Carbon disulfide
ReagentPlus®, purified by redistillation, ≥99.9%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.67 (vs air)
Tensione di vapore
5.83 psi
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
212 °F
Purificato mediante
redistillation
Limite di esplosione
50 %
Impurezze
≤0.03% (water)
≤1.5 ppm hydrogen sulfide
≤2.5 ppm sulfur dioxide
<100 ppb benzene (No single impurity > 100 ppb, measured as benzene)
<500 ppb total hydrocarbon content
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.627 (lit.)
P. eboll.
46 °C (lit.)
Punto di fusione
−112-−111 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
Densità
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup