07006
Acido nitrico
puriss., 64-66%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
64-66%
Impurezze
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
Residuo alla calcinazione
≤0.0005% (as SO4)
P. eboll.
120.5 °C (lit.)
Densità
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1