PHR8910
Noroxymorphone hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Noroxymorphone hydrochloride, 4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one HCl, Naloxone Hydrochloride Dihydrate Impurity A HCl (PhEur), Naltrexone Hydrochloride Impurity B HCl (PhEur), (5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to USP 1473002
Famiglia di API
noroxymorphone
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 75 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C16H17NO4.ClH/c18-9-2-1-8-7-11-16(20)4-3-10(19)14-15(16,5-6-17-11)12(8)13(9)21-14;/h1-2,11,14,17-18,20H,3-7H2;1H/t11-,14+,15+,16-;/m1./s1
QMFVIJMHPXUVOL-RCGDHTHDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti