PHR2733
Diglycine (glycylglycine)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
N-Glycylglycine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
diglycine
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 200 mg
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)