PHR2199
Apigenin-7-Glucoside
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Apigenin 7-glucoside, 4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucoside, Apigenin-7-O-glucoside, Apigetrin, Cosmosiin
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001777
traceable to USP 1040708
Famiglia di API
apigenin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 75 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-8-16-18(26)19(27)20(28)21(31-16)29-11-5-12(24)17-13(25)7-14(30-15(17)6-11)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-7,16,18-24,26-28H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
KMOUJOKENFFTPU-QNDFHXLGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)