ERMBF436C
Soya DAS-44406-6 GMO standard ERM-BF436
ERM®, certified reference material, nominal 0.1% GMO
Sinonimo/i:
DAS-44406-6 soya seed
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Risultati analitici
ERMBF436C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)