D83303
Diethanolamine
99%
Sinonimo/i:
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.6 (vs air)
Tensione di vapore
<0.98 atm ( 100 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
689 °F
Limite di esplosione
10.6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
P. eboll.
217 °C/150 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28 °C (lit.)
Densità
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Liver,Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?