D2922000
Disopyramide phosphate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Disopyramide phosphate salt, α-Diisopropylaminoethyl-α-phenylpyridine-2-acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
disopyramide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O.CC(C)N(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
InChI
1S/C21H29N3O.H3O4P/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25);(H3,1,2,3,4)
CGDDQFMPGMYYQP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)