CCW5112
Plate Count Agar
Medium for aerobic plate counts by the surface inoculation method (standard Plate Count Agar) according to ISO 4833, 8552 & 17410 Standards and IFU No. 6, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Aerobic Plate count Agar, Casein-Peptone dextrose Agar, PCA, Standard Methods Agar
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
IFU 6
ISO 17410
ISO 4833
ISO 8552
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
16 mo. at 8‑25 °C (Expiry date on the label)
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
agar, 15.0 g/L
casein peptone, 5.00 g/L
dextrose, 1.00 g/L
yeast extract, 2.50 g/L
Confezionamento
box of 10 bottles
Condizioni di stoccaggio
(Store dry and tightly closed)
Parametri
200 mL filling volume
Volume del flacone
250 mL
Colore
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
- 1 box with 10 bottles of 250 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap + protective outer transparent cap
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)