BP047
Bisacodyl
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bisacodyl
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(C)=O)cc2)c3ccccn3
InChI
1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
KHOITXIGCFIULA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti