89910
Withaferin A
analytical standard
Sinonimo/i:
4β,5β,6β,22R)-5,6-Epoxy-4,22,27-trihydroxy-1-oxo-ergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone, Withaferine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H]([C@H]1CC(C)=C(CO)C(=O)O1)[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4C[C@H]5O[C@]56[C@@H](O)C=CC(=O)[C@]6(C)[C@H]4CC[C@]23C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-11-21(33-25(32)17(14)13-29)15(2)18-5-6-19-16-12-24-28(34-24)23(31)8-7-22(30)27(28,4)20(16)9-10-26(18,19)3/h7-8,15-16,18-21,23-24,29,31H,5-6,9-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,21+,23-,24+,26+,27-,28+/m0/s1
DBRXOUCRJQVYJQ-CKNDUULBSA-N
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
438.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
226 °C
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Separation of Withanoside IV; Withanoside V; Withaferin A; 12-Deoxywithastramonolide; Withanolide A; Withanolide B