Documenti
78864
Supelco
1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucose
analytical standard
Sinonimo/i:
β-D-Glucopyranose 1,3,6-trigallate, β-D-Glucopyranose-1,3,6-tris(3,4,5-trihydroxybenzoate), 1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucopyranose, NP 005114, NSC 69861
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H24O18
Numero CAS:
Peso molecolare:
636.47
Beilstein:
76215
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C27H24O18/c28-11-1-8(2-12(29)18(11)34)24(39)42-7-17-21(37)23(44-25(40)9-3-13(30)19(35)14(31)4-9)22(38)27(43-17)45-26(41)10-5-15(32)20(36)16(33)6-10/h1-6,17,21-23,27-38H,7H2/t17-,21-,22-,23+,27+/m1/s1
RNKMOGIPOMVCHO-SJMVAQJGSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Tannic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1643328
Tannic acid
Tannic acid ACS reagent
Sigma-Aldrich
403040
Tannic acid