74309
Padimate O
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.541±0.001
n20/D 1.542 (lit.)
P. eboll.
325 °C (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C17H27NO2/c1-5-7-8-14(6-2)13-20-17(19)15-9-11-16(12-10-15)18(3)4/h9-12,14H,5-8,13H2,1-4H3
WYWZRNAHINYAEF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
374.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
190 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?