37877
Imazapyr
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)C1(C)N=C(NC1=O)c2ncccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H15N3O3/c1-7(2)13(3)12(19)15-10(16-13)9-8(11(17)18)5-4-6-14-9/h4-7H,1-3H3,(H,17,18)(H,15,16,19)
CLQMBPJKHLGMQK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?