36742
1,2,3-Trichlorobenzene
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
6.25 (vs air)
Tensione di vapore
0.07 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
PESTANAL®
Temp. autoaccensione
1059 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
6.6 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
218-219 °C (lit.)
Punto di fusione
51-53 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
RELMFMZEBKVZJC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis