34217
Ronidazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-(Carbamoyloxymethyl)-1-methyl-d3-5-nitro-imidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])n1c(COC(N)=O)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)/i1D3
PQFRTXSWDXZRRS-FIBGUPNXSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?