33976
Ethiprole
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
5-Amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-(ethylsulfinyl)pyrazole-3-carbonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCS(=O)c1c(N)n(nc1C#N)-c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H9Cl2F3N4OS/c1-2-24(23)11-9(5-19)21-22(12(11)20)10-7(14)3-6(4-8(10)15)13(16,17)18/h3-4H,2,20H2,1H3
FNELVJVBIYMIMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?