13005
Sulfate API Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Sulfate Reducing API Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioChemika
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 14 g/L
ascorbic acid, 0.1 g/L
dipotassium phosphate, 0.01 g/L
ferrous ammonium sulfate, 0.1 g/L
magnesium sulfate, 0.2 g/L
sodium chloride, 10 g/L
yeast extract, 1 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH finale
7.4±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
biofuels
environmental
food and beverages
petroleum
microbiology
Compatibilità
Desulfobacter spp.
Desulfovibrio spp.
Desulfuromonas spp.
Thiobacillus spp.
sulfate-reducing bacteria
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?