Key Documents
08571
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-methylpiperazine
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
tert-Butyl (R)-3-methyl-1-piperazinecarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Attività ottica
[α]/D +16±2°, c = 1 in dioxane
Stringa SMILE
C[C@@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
223.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)