06689
3-Methylglutaconic acid, mixture of E and Z isomers
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Methyl-2-pentenedioic acid, NSC 249232
Saggio
≥98.0% (HPLC)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C/C(CC(O)=O)=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+
WKRBKYFIJPGYQC-DUXPYHPUSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)