02329
Methane
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
0.55 (vs air)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
gas
Temp. autoaccensione
998 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
15 %
P. eboll.
−161 °C (lit.)
Punto di fusione
−183 °C (lit.)
Densità
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]C([H])([H])[H]
InChI
1S/CH4/h1H4
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2B - Aerosol cans and lighters
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-306.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-188 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?