Documenti fondamentali
09-0852
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.5%, without aldehyde
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
CAS Number:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
15101802
ID PubChem:
Product Name
Etanolo, ≥99.5%
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Qualità
without aldehyde
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica