05-6500
p-Cresol
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
4-Methylphenol
About This Item
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
3.72 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
crystalline
Temp. autoaccensione
1038 °F
Limite di esplosione
1 %
1.1 %, 150 °F
Disponibilità
available only in Japan
P. eboll.
202 °C (lit.)
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges