05-2435
Cesium chloride
≥99.8%
About This Item
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
crystalline powder
Disponibilità
available only in Japan
pH
6.0-7.5
Punto di fusione
645 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Compatibilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1