03-0250
Barium chloride dihydrate
SAJ first grade, ≥98.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L)
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges