01-5290
1-Pentanol
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
10 %, 100 °F
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
pH
7
P. eboll.
136-138 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup