XX5004740
Aerosol Clean Room Filter Holder, 47 mm, stainless steel
Aerosol Clean Room Filter Holder, 47mm, stainless steel
About This Item
Materiali
Nylon wheel (lock)
anodized aluminum lock ring
stainless steel body
stainless steel support screen(s) (for filter)
Livello qualitativo
Lunghezza
10.2 cm
Diametro
6.9 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Raccordi
11 mm O.D. outlet hose connector (threaded for flow-limiting orifices)
Compatibilità
for use with Aerosol Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applications:
Particulate Contamination Monitoring in Gases
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13