Documenti
TT-1L-BK
Millipore
Monoclonal Control
BIOSCOT Monoclonal Control
About This Item
Codice UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.47
Forma dell’anticorpo
unpurified
Livello qualitativo
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 L
Produttore/marchio commerciale
BIOSCOT
Concentrazione
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of EU IVD directive.
For In Vitro use only
Applicazioni
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Note legali
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3