Documenti fondamentali
SV03A47FH3
Millipore
Capsule OptiScale® con membrana Durapore® multistrato da 0,2/ 0,22 µm
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.2/0.22 μm
Sinonimo/i:
Optiscale Durapore Multimedia 0.2/0.22 μm TC/HB
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polycarbonate
polypropylene support
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
OptiScale® 47
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
OptiScale®
Parametri
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
91.4 mm
Diametro
6.9 cm (2.7 in.)
Superficie filtrante
17.7 cm2
Diam. connessione ingresso
3/4 in.
Diam. connessione uscita
1/4 in.
Impurezze
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Matrice
Multimedia Durapore®
pore size
0.2/0.22 μm pore size
input
sample type liquid
Punto di bolla
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 6 mm (1/4 in.) Hose Barb Outlet)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: batteri
  • Modalità d′azione: filtrazione (esclusione dimensionale)
  • Applicazione: purificazione delle proteine
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: fare riferimento alle sezioni installazione e imbibizione della guida all′uso OPTISCALE®-25
  • Indicazioni per la conservazione: fare riferimento alla guida all′uso OPTISCALE®-25
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
3 cicli della durata di 60 minuti in autoclave a 123 °C
Risultati analitici
Conforme ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥100 ml d′acqua
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3