SK1M012W01
Pellicon® 2 Mini Cassette with Biomax 30 kDa Membrane, C screen, 0.1 m²
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
urethane foam-filled high-density polyethylene
Livello qualitativo
Descrizione
Filter code Biomax 30
Type C screen (coarse screen)
prefiltration requirements: 100 µm
Qualità
400
Parametri
0-50 °C max. temp.
0.3 bar max. transmembrane pressure (5 psig) at 30 °C (Reverse)
4-7 L/min-cm2 recirculation rate
6.8 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (Forward)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Lunghezza
20.6 cm (8.1 in.)
membrane nominal area
0.1 m2
Larghezza
5.6 cm , 2.2 in.
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
30 kDa filter
Intervallo di pH
1-14
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2