PC386
PhosphoDetect Anti-p53 (pSer¹⁵) (Ab-3) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer15)
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation (1:200)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
PC-12, HCT116, or HeLa cells treated with DNA damaging agents
Altre note
Levine, A.J. 1997. Cell88, 323.
Milczarek, G.J., et al. 1997. Life Sci.60, 1.
Shieh, S.Y., et al. 1997. Cell91, 325.
Meek, D.W. 1994. Semin Cancer Biol.5, 203.
WGK 2