Key Documents
OX0101
Sigma-Aldrich
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
suitable for HPLC
Sinonimo/i:
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Octanesulfonic Acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7SO3Na · H2O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
226-195-4
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
OX0101-3 100g Poly Bottle
HPLC
Applicazioni
HPLC
Ion Pair Reagent
Risultati analitici
Color: White
Form: Solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3