MABS1280M
Anti-mS2i6A Antibody, clone CL-6
clone CL-6, from mouse
Sinonimo/i:
N6-isopenetyl-2-thiomethyladenosine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL-6, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: A representative lot detected mS2i6A in ms2i6A and i6A wells (Courtesy of Fan-Yan Wei, Ph.D., Faculty of Life Sciences, Kumamoto University Japan).
Signaling
Qualità
Dot Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected mS2i6A in Mouse Liver total RNA.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1