MABS1118
Anti-Cdc4 (FBXW7) Antibody, clone 9D8.1
clone 9D8.1, from mouse
Sinonimo/i:
F-box/WD repeat-containing protein 7, Archipelago, F-box and WD-40 domain protein 7, F-box protein FBW7, F-box protein FBX30, F-box protein SEL-10, hAgo, hCdc4, Homolog of C elegans sel-10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9D8.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXW7(55294)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cdc4 (FBXW7) in 10 µg of HEK293 nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1