MABN1846
Anti-Apelin Receptor/APJ, clone 3C3-7 Antibody
clone 3C3-7, from mouse
Sinonimo/i:
Apelin receptor, Angiotensin receptor-like 1, G-protein coupled receptor APJ, G-protein coupled receptor HG11
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C3-7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Apelin receptor/APJ in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1