MABF2225
Anti-HSV-2 VP16 Antibody, clone LP1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LP1, monoclonal
PM
calculated mol wt 54.6 kDa
observed mol wt ~37 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
herpes simplex virus 1
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Sequenza dell’epitopo
Unknown
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... vp16> VP16(1487335)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysate from HSV-1 infected Vero cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected VP16 protein in lysate from HSV-1 infected Vero cells.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis): A representative lot immunoprecipitated HSV-2 VP16 in Immunoprecipitation applications (McLean, C., et al. (1982). J Gen Virol.; 63(2):297-305).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HSV-2 VP16 in Western Blotting applications (Crameri, M., et al. (2018). Nat Commun.; 9(1):1980; McLean, C., et al. (1982). J Gen Virol.; 63(2):297-305).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected HSV-2 VP16 in Immunofluorescence applications (McLean, C., et al. (1982). J Gen Virol.; 63(2):297-305).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1