MABE644
Anti-Cre Recombinase Antibody, clone 5B4.1
clone 5B4.1, from mouse
Sinonimo/i:
Recombinase cre
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B4.1, monoclonal
Reattività contro le specie
virus
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Escherichia coli ... Cre(2777477)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected 250 ng of recombinant Cre (with added N- and C-terminal tag sequences).
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1