MAB995
Anti-Bacterial Peptidoglycan Antibody, clone 3F6B3
ascites fluid, clone 3F6B3, Chemicon®
Sinonimo/i:
PG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F6B3, monoclonal
Reattività contro le specie
bacteria
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1