MAB1955
Anti-Integrin α4 Antibody, clone P4C2
ascites fluid, clone P4C2, Chemicon®
Sinonimo/i:
CD49d
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P4C2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA4(3676)
Specificità
Applicazioni
Inhibits attachment of hematopoeitic cells and T-lymphocytes but not fibroblasts to fibronectin; typical titer is >1:1,000
Aggregation of Jurkat cells to 1:1600 dilution
Cell Structure
Integrins