KX0010
Karl Fischer Volumetric Reagent
Sinonimo/i:
carl fischer
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
Temp. transizione
flash point 33.3 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Applicazioni
Risultati analitici
Form: Liquid
Titer (mg water per mL): 5.0mg/mL min
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Immune system, thymus, Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
91.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
33.3 °C